Documentos clave
Z113530
Sigma-Aldrich
Electrode connector adapter
BNC meter to US Standard electrode
Seleccione un Tamaño
1 EA
118,00 €
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
118,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Descripción general
If the type of connector on your pH meter is not compatible with your electrode, choose an appropriate adapter.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)