Z113255
Sigma-Aldrich® standard Ag/AgCl double junction pH combination electrode, glass body
Standard pin, electrode L 55 mm , with bulb guard
Seleccione un Tamaño
253,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
253,00 €
Productos recomendados
electrodo Al
55 mm , with bulb guard
vástago D.E.
8 mm
Descripción general
Temperature Range:
- -5 to 100°C Continuous Use
- -5 to 130°C Intermittent Use
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Características y beneficios
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)