Documentos clave
Z113077
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass pH electrode
Standard pin connector
Seleccione un Tamaño
1 EA
189,00 €
189,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
189,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
189,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Parámetros
−5-110 °C temperature
Descripción general
For applications where a separate reference electrode is required. Fast response over the full pH range with low sodium ion error. Useful for highly acidic or highly alkaline samples.
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)