Documentos clave
Z112488
Sigma-Aldrich
Magnetic holder
Magnetic holder
1 de 1 reseñadores recibieron un producto de muestra o participaron en una promoción
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
técnicas
IR spectroscopy: suitable
Descripción general
  • Holds standard 13 mm KBr pellets and smaller pellets with paper inserts
  • Holds crystal windows listed (requires magnetic strips)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
Revisiones
1 de 1 reseñadores recibieron un producto de muestra o participaron en una promoción
Filtros activos
    • Reseña 1
    • Votos 0
    2 de 5 estrellas.
    Falsche Produktbeschreibung
    Die Schrauben ragten heraus, weshalb es nicht in das Spektrometer passte. Demnach war es nicht, wie beschrieben, eine universelle und standardisierte Probenhalterung.
    Traducir con Google
    ¿Le ha resultado útil?
    1. Respuesta de Sigma-Aldrich Corporation:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience did meet expectations. We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help troubleshoot this issue. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket. We look forward to hearing from you soon!