Documentos clave
Z108332
Leather gloves
size M
Seleccione un Tamaño
1 PKG
99,21 €
99,21 €
Precio de catálogo107,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
99,21 €
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
99,21 €
Precio de catálogo107,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
brown gloves
leather
tamaño
M
esterilidad
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
envase
pack of 1 pair
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Descripción general
Constructed of specially treated leather that stays supple even at temperature extremes of -70 to 150°C. Remarkably durable, moisture, heat, and flame resistant. Provided with an elastic cinch for a no-slip fit.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)