Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
Z107565
Sigma-Aldrich
Aldrich® low form dewar flask
capacity 550 mL, cylindrical, inside depth 9 cm
Seleccione un Tamaño
1 EA
570,00 €
570,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
570,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
570,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
Junta
Joints neck (105)
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.I.
10 1/2 cm
capacidad
550 mL
interior profundidad
9 cm
Descripción general
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
For use in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. Shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. Borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)