Z105902
Cyanoacrylate adhesives
High-viscosity
descripción
Ethyl Cyanoacrylate
viscosidad
1300-1700 cP
Descripción general
- Fast setting
- Chemically resistant
- Supplied in 1 oz bottles
- High strength
- Bond similar and dissimilar materials
- Temp. range: -80 to 180 °C
Greatest gap filling; allows repositioning after assembly.
Propiedades físicas
Shear Strength: 1800psi
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Scientific reports, 6, 39115-39115 (2016-12-14)
Limitations of achieving highly sensitive and stable surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrate greatly concern the suitable method for fabrication of large-area plasmonic nanostructures. Herein we report a simple approach using template-based synthesis to create a highly ordered two-dimensional array of