Documentos clave
Z104612
Sigma-Aldrich
Rubber hand protector
red silicone, W × W 10 cm × 4 cm , 3⅞ x 7½"
Sinónimos:
Rubber hand protector
Seleccione un Tamaño
1 EA
37,60 €
37,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
37,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
37,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
red silicone
tamaño
one size fits all
Características
reusable
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F38000-0000
W × W
10 cm × 4 cm , 3⅞ x 7½"
Descripción general
Hot Hand Mitts provide superior protection when handling hot or cold objects, including dry ice.
Características y beneficios
  • Withstands temperatures as high as 260°C (500°F)
  • Remains flexible at temperatures as low as -57°C (-70°F)
  • Soft, compliant silicone rubber naturally conforms to hand and object and resists tearing
  • Gripping surfaces have concave tipped studs for a non-slip grip
  • Easier and faster to use than gloves or tongs for many applicationsOne size fits all hands, left or right
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)