Documentos clave
Y907197
Sigma-Aldrich
Pyrex® breakseal flask
capacity 0.25 L
Seleccione un Tamaño
1 EA
45,60 €
45,60 €
Precio de catálogo228,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
45,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
45,60 €
Precio de catálogo228,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
capacidad
0.25 L
Categorías relacionadas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)