WHA7190004
Whatman® nitrocellulose filter discs 1 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter, Z746126, membrane filters, syringe filter
Seleccione un Tamaño
228,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
228,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 1 μm, diam. 47 mm
Materiales
plain white
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 7190-004
Whatman Article No. 28420755 (US reference)
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
1 μm
Características y beneficios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
- Higher strength and flexibility
- Low extractable levels
- Narrow pore size distribution
- Increased temperature stability
- Reduced shrinkage
- White plain filters
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)