WHA7188009
Whatman® nitrocellulose filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 90 mm diam
Sinónimos:
Z754846
Seleccione un Tamaño
221,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
221,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.8 μm, size 90 mm
Materiales
plain white
Características
hydrophilic
envase
pk of 25
fabricante / nombre comercial
Whatman 7188-009
Whatman Article No. 28420753 (US reference)
Diámetro
90 mm
tamaño
90 mm
tamaño de poro
0.8 μm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
- Higher strength and flexibility
- Low extractable levels
- Narrow pore size distribution
- Increased temperature stability
- Reduced shrinkage
- White plain filters
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)