Documentos clave
WHA69782504
Whatman® GD/XP syringe filters
polypropylene membrane
Sinónimos:
Whatman filter, Z338419, syringe filter, syringe filters
Seleccione un Tamaño
1 PKG
605,00 €
605,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
605,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
605,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene housing
polypropylene membrane
esterilidad
non-sterile
Características
Polypropylene prefilter
envase
pack of 150 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 6978-2504
Whatman Article No. 28420566 (US reference)
Diámetro
25 mm
volumen
≤25 mL
tamaño de poro
0.45 μm
Adaptador
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Idoneidad
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)