WHA68822516
Whatman® GD/X syringe filters
GF/A membrane, pore size 1.6 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Sinónimos:
Whatman filter, Z745413, syringe filter, syringe filters
Seleccione un Tamaño
570,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
570,00 €
Productos recomendados
Materiales
glass microfiber membrane
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
Características
glass fiber prefilter
envase
pk of 150 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 6882-2516
Whatman Article No. 28420531 (US reference)
Diámetro
25 mm
volumen
≤25 mL
tamaño de poro
1.6 μm
Adaptador
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Descripción general
Características y beneficios
- Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
- Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
- Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
- Cellulose acetate for biological solutions
- Borosilicate glass microfiber
Idoneidad
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)