Documentos clave
WHA5202250
Whatman® filter paper, Grade 202, creped
circles, diam. 250 mm (9.8 in.), pkg of 100 ea
Sinónimos:
Whatman filter, Whatman paper, Z761818, paper filter
Seleccione un Tamaño
1 PKG
33,50 €
33,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
33,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
33,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
circles
creped white cellulose
Características
Grade 202
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 5202-250
Whatman Article No. 28419893 (US reference)
Parámetros
medium flow rate
medium-fast flow rate
Diámetro
250 mm (9.8 in.)
grosor
0.29 mm (0.01 in.)
tamaño de poro
15-19 μm
peso básico
82 g/m2
capacidad
normal loading
Categorías relacionadas
Descripción general
Filter papers are manufactured primarily for non-critical industrial laboratory filtration applications requiring inexpensive filters of consistent performance.
Grade 202 provides medium filtration speed of coarse particles. The surface is creped, hence has a greater effective filtration area than smooth surfaced filter papers of the same diameter.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Características y beneficios
  • Filters coarse particles
  • Medium filtration speed
  • Crêped for increased efficiency and filterlife compared to smooth filter papers of same diameter
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)