WHA3031915
Papeles de celulosa para cromatografía Whatman®
31ET CHR, W × L 460 mm × 570 mm, pkg of 25 ea
Sinónimos:
Z742481, blotting papers, cellulose membranes, whatman paper
Seleccione un Tamaño
394,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
394,00 €
Productos recomendados
Materiales
cellulose membrane
sheets
esterilidad
non-sterile
Características
31ET CHR
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 3031-915
Whatman Article No. 28419334 (US reference)
Parámetros
225mm/30min speed
An × L
460 mm × 570 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)