Documentos clave
WHA1872055
Whatman® application specific filter, activated carbon loaded paper, Grade 72
circles, diam. 55 mm, pack of 100
Sinónimos:
Z753106
Seleccione un Tamaño
1 PKG
88,10 €
88,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
88,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
88,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cellulose fiber membrane (loaded with activated carbon)
circles
esterilidad
non-sterile
Características
Grade 72
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1872-055
Whatman Article No. 28418576 (US reference)
Diámetro
55 mm
grosor
800 μm
peso básico
195 g/m2
Categorías relacionadas
Descripción general
Whatman offers a line of cellulose filter papers for specific applications. The product line includes filter papers for use in soil analysis and filter papers for the sugar industry.
Grade 72: activated cabon loaded paper
Composite cellulose/glass filter loaded with activated carbon. Used to absorb radioactive iodine in air pollution monitoring and in nuclear installations.
Características y beneficios
  • High-quality composite cellulose/glass filter paper
  • Loaded with activated carbon for radioactive iodine absorption
  • Suitable for use in radioactive environments
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)