WHA1851055
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 55 mm diam
Sinónimos:
Z741051, glass fiber filters, quartz fiber filters
Seleccione un Tamaño
339,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
339,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® QM-A quartz filters, 2.2 μm pore size, white, air sampling, 100 ea, 55 mm diam
Materiales
circles
quartz membrane
Características
hydrophilic
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 1851-055
Whatman Article No. 28418544 (US reference)
Diámetro
55 mm
tamaño de poro
2.2 μm
idoneidad
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Grade: QM-A
- Description: Quartz
- Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
- Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
- Typical Thickness (μm): 450
- Basis Weight (g/m²): 85
Características y beneficios
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)