Documentos clave
WHA10421030
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 200 ea, 50 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter, Z698121, fiber filters, glass filter
Seleccione un Tamaño
1 PKG
158,00 €
158,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
158,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
158,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 50 mm
Materiales
borosilicate glass membrane
circles
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pkg of 200 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10421030
Whatman Article No. 28415407 (US reference)
Diámetro
50 mm
Descripción general
This filter is used as a membrane prefilter in applications such as the determination of crop protection agent residues by GC or HPLC, in cold sludge determination of beer, in soot separation before gas analyzers and as roll filters in automatic air filtration units.
Características y beneficios
  • Inorganic binder provides increased strength
  • Temperature resistant up to 500°C
  • Medium filtration speed
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)