Documentos clave
WHA10417118
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.4 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 25 ea, 90 mm diam
Seleccione un Tamaño
1 EACH
151,00 €
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
151,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. (90 mm), pore size 0.4 μm, polycarbonate, pack of 25 ea
Materiales
polycarbonate
Características
hydrophilic
envase
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva
Whatman 10417118
Diámetro
(90 mm)
tamaño de poro
0.4 μm pore size
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Características y beneficios
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with polyvinylpyrrolidone (PVP) to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing filtration sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat membrane surface for high particle visibility
Información legal
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)