Documentos clave
WHA10400821
Whatman® mixed cellulose ester ME 28 filter discs 1.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 50 EA, 50 ea, 100 mm diam
Sinónimos:
Z750190
Seleccione un Tamaño
1 PKG
550,00 €
550,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
550,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
550,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, ME28, diam. 100 mm, pore size 1.2 μm
Características
hydrophilic
envase
pk of 50
fabricante / nombre comercial
Whatman 10400821
Whatman Article No. 28414948 (US reference)
Diámetro
100 mm
tamaño de poro
1.2 μm
Características y beneficios
  • Sterile options available for critical applications.
  • Excellent contrast for easier particle detection.
  • Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
  • Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
  • The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
  • Higher dirt loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • No surfactants to contaminate samples.
  • Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)