Documentos clave
WHA10400106
Whatman® nitrocellulose filter discs 8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter, Z696935, cellulose membrane, membrane filter
Seleccione un Tamaño
1 PKG
178,00 €
178,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
178,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
178,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 8 μm, diam. 25 mm, pack of 100 ea
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10400106
Whatman Article No. 28414923 (US reference)
Diámetro
25 mm
tamaño de poro
8 μm
Características y beneficios
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the