Documentos clave
WHA10350241
Whatman® cellulose extraction thimbles
603 Cellulose thimbles, 33 x 90 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Sinónimos:
Z696528, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
Seleccione un Tamaño
1 PKG
120,00 €
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
120,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 25
fabricante / nombre comercial
Whatman 10350241
Whatman Article No. 28414698 (US reference)
An × L
33 mm × 90 mm
grosor
1.5 mm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)