WEM1A3022
Xion WEM-Hydrex-200
thickness 30 μm, L × W 5 cm × 5 cm
Seleccione un Tamaño
74,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
74,40 €
Productos recomendados
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × An
5 cm × 5 cm
grosor
30 μm
categoría alternativa más sostenible
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.