Merck
W700211
Sigma-Aldrich
Potassium benzoate
≥99%, FG
Sinónimos:
Benzoic acid potassium salt
Seleccione un Tamaño
W700211-SAMPLE-K
47,10 €
1 KG
65,90 €
25 KG
341,00 €
47,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W700211-SAMPLE-K
47,10 €
1 KG
65,90 €
25 KG
341,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COOK
Número de CAS:
Peso molecular:
160.21
Beilstein:
3719165
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número E:
E212
NACRES:
NA.21
47,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Halal
Kosher
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥99%
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.K/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)