Merck
W6977
Methacetin-(methoxy-13C)
API for Clinical Studies
Sinónimos:
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4O13CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
grado
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
mp
128-130 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
Clave InChI
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Envase
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable