Merck
687375
Sigma-Aldrich
Methacetin-(methoxy-13C)
Extra pure, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4O13CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
mp
128-130 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
Clave InChI
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)