Merck
W6624
Pyruvic -2-13C acid( free acid)
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH313COCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
89.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
grado
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
viscous liquid
bp
165 °C
mp
11-12 °C
cambio de masa
M+1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
C[13C](=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1
Clave InChI
LCTONWCANYUPML-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Brian T Chung et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 309, 106617-106617 (2019-10-28)
We developed methods for the preparation of hyperpolarized (HP) sterile [2-13C]pyruvate to test its feasibility in first-ever human NMR studies following FDA-IND & IRB approval. Spectral results using this MR stable-isotope imaging approach demonstrated the feasibility of investigating human cerebral