W530293
Jojoba oil
Certified organic (NOP)
Sinónimos:
Jojoba oil from Simmondsia chinensis, Jojoba bean oil, Jojoba liquid wax
About This Item
Productos recomendados
grado
Certified organic (NOP)
Kosher
Nivel de calidad
origen
USA origin
índice de refracción
n20/D 1.466
densidad
0.868 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
tropical
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?