W530228
Canola Oil
Certified organic (NOP)
Sinónimos:
Rapeseed oil
About This Item
Productos recomendados
grado
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Nivel de calidad
origen
Switzerland origin
índice de refracción
n20/D 1.473
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
faint
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?