W526401
6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin
≥98%
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydro-1,1,3,4,4,6-hexamethyl-7-naphthyl methyl ketone, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 5′,6′,7′,8′-Tetrahydro-3′,5′,5′,6′,8′,8′-hexamethyl-2′-acetonaphthone, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, AHMT, Fixolide, Musk tonalid, NSC 19550
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Análisis
≥98%
mp
52-57 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
ethereal
cadena SMILES
CC1CC(C)(C)c2cc(C(C)=O)c(C)cc2C1(C)C
InChI
1S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12H,10H2,1-7H3
Clave InChI
DNRJTBAOUJJKDY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable