Merck
W520012
Sigma-Aldrich
Tris(methylthio)methane
≥98%
Sinónimos:
Trimethyl trithioorthoformate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3S)3CH
Número de CAS:
Peso molecular:
154.32
Beilstein:
1733825
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.577 (lit.)
bp
102 °C/15 mmHg (lit.)
225-227 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
sulfurous
cadena SMILES
CSC(SC)SC
InChI
1S/C4H10S3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
Clave InChI
YFMZQCCTZUJXEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)