W515507
2,5-Dimethylthiophene
≥98%
Sinónimos:
NSC 60689
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Kosher
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
bp
134 °C/740 mmHg (lit.)
densidad
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadena SMILES
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?