Merck
W513806
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-3-cyclohexenecarboxaldehyde
≥97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H7CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
138.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
densidad
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
[H]C(=O)C1CCC(C)=CC1C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
MZZRKEIUNOYYDF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)