Merck
W508209
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-pentanol
≥98%, FG
Sinónimos:
Diethyl methyl carbinol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2)2C(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1731456
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.184
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
densidad
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity
cadena SMILES
CCC(C)(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Methyl-3-pentanol is an aroma-active alcohol that occurs naturally in pandan leaves, red pepper and fruit of Lycii fructus.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aroma?Active Components of Lycii fructus (kukija).
Lee GH, et al.
Journal of Food Science, C500?C505-C500?C505 (2008)
Volatile composition of pandan leaves (Pandanus amaryllifolius).
Jiang J.
Flavor chemistry of ethnic foods, 105-109 (1999)
Volatiles from red pepper (Capsicum spp.).
Keller U, et al.
ACS Symp. Ser., 137?146-137?146 (1981)
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation