Merck
W507318
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcyclohexyl acetate
≥98%
Sinónimos:
4-tert-Butylcyclohexyl acetate, mixture of cis and trans, woody acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H10C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
228-230 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
woody
cadena SMILES
CC(=O)OC1CCC(CC1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
MBZRJSQZCBXRGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter