Merck
W501603
Sigma-Aldrich
3-Furancarboxaldehyde
≥97%
Sinónimos:
3-Furaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.08
Beilstein:
105852
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
Análisis
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
bp
144 °C/732 mmHg (lit.)
densidad
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
Clave InChI
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup