Merck
W474625
Sigma-Aldrich
3,5-Undecadien-2-one
10% solution in EtOH, natural (US)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
166.26
Número de FEMA:
4746
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
Kosher
natural (US)
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cucumber; fatty; green
cadena SMILES
O=C(C)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h7-10H,3-6H2,1-2H3/b8-7+,10-9+
Clave InChI
RCFOEQFXUGQOMT-XBLVEGMJSA-N
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)