W420055
L-Piperitone
natural, ≥85%
Sinónimos:
(R)-6-(Isopropyl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one
About This Item
Productos recomendados
grado
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Análisis
≥85%
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cooling; minty; peppermint
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
YSTPAHQEHQSRJD-SECBINFHSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C