Merck
W400605
Sigma-Aldrich
L-Monomenthyl glutarate
≥72%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26O4
Número de CAS:
Peso molecular:
270.36
Número de FEMA:
4006
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.929
NACRES:
NA.21
grado
Fragrance grade
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Análisis
≥72%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
minty
InChI
1S/C15H26O4/c1-10(2)12-8-7-11(3)9-13(12)19-15(18)6-4-5-14(16)17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t11-,12+,13-/m1/s1
Clave InChI
CTMTYSVTTGVYAW-FRRDWIJNSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable