Merck
W400301
Sigma-Aldrich
Methyl (methylthio)acetate
FG
Sinónimos:
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
Seleccione un Tamaño
25 G
199,00 €
100 G
724,00 €
1 KG
6750,00 €
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
199,00 €
100 G
724,00 €
1 KG
6750,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
120.17
Número de FEMA:
4003
Beilstein:
1902431
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.146
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
nutty; roasted
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
impurezas
may contain ≤50 ppm Methyl chloroacetate (residual solvent)
índice de refracción
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
nutty; roasted
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)