W372005
cis-2-Nonen-1-ol
≥97%, stabilized, FG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Análisis
≥97%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
96 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cucumber; fatty; green
cadena SMILES
[H]\C(CO)=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7-
Clave InChI
NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves