Merck
W368903
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl cis-3-hexenoate
≥95%, stabilized, FG
Sinónimos:
(Z)-3-hexen-1-yl (Z)-3-hexenoate
Seleccione un Tamaño
W368903-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
241,00 €
1 KG
1780,00 €
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W368903-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
241,00 €
1 KG
1780,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH=CHCH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Número de FEMA:
3689
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.291
NACRES:
NA.21
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥95%
contiene
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; fruity; ethereal; pear
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h5-8H,3-4,9-11H2,1-2H3/b7-5-,8-6-
Clave InChI
UZJQQWFHPLYECS-SFECMWDFSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)