Merck
W367000
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
natural (US), 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
Seleccione un Tamaño
W367000-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
182,00 €
1 KG
2360,00 €
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W367000-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
182,00 €
1 KG
2360,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
180.29
Número de FEMA:
3670
Beilstein:
1776172
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
natural (US)
concentración
10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
densidad
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
vegetable
cadena SMILES
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
Clave InChI
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.89 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)