Merck
W354600
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine
≥96%
Sinónimos:
5-Ethyl-2-picoline, NSC 1984
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Número de FEMA:
3546
Beilstein:
109269
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11385
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.066
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
densidad de vapor
4.2 (vs air)
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
densidad
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
nutty; earthy; roasted
cadena SMILES
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Masaaki Fujikawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(11), 3756-3767 (2007-04-10)
We previously reported a classical quantitative structure-activity relationship (QSAR) equation for permeability coefficients (P(app-pampa)) by parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA) of structurally diverse compounds with simple physicochemical parameters, hydrophobicity at a particular pH (logP(oct) and |pK(a)-pH|), hydrogen-accepting ability (SA(HA))