W349700
cis-3-Hexenyl 2-methylbutanoate
FCC, FG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
densidad
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
Clave InChI
JKKGTSUICJWEKB-SREVYHEPSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?