Merck
W344818
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl disulfide
≥95%, FG
Sinónimos:
Cyclohexyl disulfide
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H11S-)2
Número de CAS:
Peso molecular:
230.43
Número de FEMA:
3448
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2320
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.028
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
onion; alliaceous
grado:
FG
Halal
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
162-163 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
onion; alliaceous
cadena SMILES
C1CCC(CC1)SSC2CCCCC2
InChI
1S/C12H22S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clave InChI
ODHAQPXNQDBHSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)