Merck
W344015
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
natural (US), ≥97%, FG
Sinónimos:
Ethyl hexyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5COC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
142.24
Número de FEMA:
3440
Beilstein:
1700447
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11160
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.113
grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Análisis
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
densidad
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
leafy; herbaceous; fruity
cadena SMILES
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The