Merck
W343218
Sigma-Aldrich
Isobutyl trans-2-butenoate
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
2-Methylpropyl (E)-but-2-enoate, Isobutyl (E)-2-butenoate, Isobutyl crotonate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número de FEMA:
3432
nº del Consejo Europeo:
10706
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.273
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 100
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; rum
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
Clave InChI
XDOWKOALJBOBBL-SNAWJCMRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Isobutyl trans-2-butenoate is a flavoring agent used in the food industry.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C - closed cup