Merck
W338820
Sigma-Aldrich
2-Tridecanone
≥98%, natural, FG
Sinónimos:
Methyl undecyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.34
Número de FEMA:
3388
Beilstein:
1757402
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
7.103
origen biológico
botanical
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
densidad
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fatty; mushroom; waxy
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)