Merck
W336300
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
≥96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
124.18
Número de FEMA:
3363
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11143
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.099
grado
Halal
descripción
predominantly trans
Análisis
≥96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
densidad
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C\C=C\C(C)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter